Tisk…
Hydrogenuhličitan sodný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium bicarbonate
A17005.0C A17005.0E A17005.36
A17005.0CEA 5600 CZK
A17005.0C A17005.0E A17005.36
Hydrogenuhličitan sodný 99
Hydrogenuhličitan sodný
Purity: 99% CAS No.: 144-55-8 Molecular Formula: NaHCO3 Formula Weight: 84.01 Refractive Index: 1.500 Odour: Odourless pH: 8,1-8,4 Beilstein Reference: 4153970 Merck Reference: 14,8583 MDL No.: MFCD00003528
Vzorec: NaHCO₃
MW: 84.01
Bod tání: 270
Hustota: 2.159
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003528
CAS číslo: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM