Hydrogenuhličitan sodný 99,998 Metals basis, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Sodium bicarbonate
10863.09
10863.18
10863.09EA
5700
CZK
10863.09
10863.18
Hydrogenuhličitan sodný 99,998 Metals basis, Puratronic®
Hydrogenuhličitan sodný
Purity: 99.998%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: CHNaO3
Formula Weight: 84.01
Physical Form: Powder
Density: 2.159
Refractive Index: 1.500
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Vzorec:
NaHCO₃ MW: 84.01 Bod tání: 270 Hustota: 2.159 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS číslo: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 14,8583 |