Hydrogenuhličitan sodný 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodium bicarbonate
217120010
217120025
217125000
217120100
ACRO217120010EA
1620
CZK
ACRO217120010
ACRO217120025
ACRO217125000
ACRO217120100
Hydrogenuhličitan sodný 99.5% for analysis
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec:
NaHCO₃ MW: 84.01 Bod tání: 270 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS číslo: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤30 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.015 % |
Total sulfur (S) | ≤10 ppm |