Tisk…
Hydrogenuhličitan sodný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium bicarbonate
123360010 123360050 123360250
ACRO123360010EA 1070 CZK
ACRO123360010 ACRO123360050 ACRO123360250
Hydrogenuhličitan sodný 99+%, extra pure
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
Bod tání: 270 °C
Hustota: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003528
CAS číslo: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.015 %
Total sulfur (S) ≤10 ppm