Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
60339-1KG 60339-500G
SIAL60339-1KGEA 3660 CZK
SIAL60339-1KG SIAL60339-500G
Hydrogenuhličitan draselný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenuhličitan draselný
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 292 °C
Hustota: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691