Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 9780 CZK
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Hydrogenuhličitan draselný ≥99%
Hydrogenuhličitan draselný
Purity: 99% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 292 °C
Hustota: 2,17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609