Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný 99.7+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
217590010 217590051
ACRO217590010EA 3380 CZK
ACRO217590010 ACRO217590051
Hydrogenuhličitan draselný 99.7+% p.a.
Hydrogenuhličitan draselný
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 292 °C
Hustota: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.3 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %