Tisk…
Uhličitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
451614-25G 451614-5G 451614-50G
SIAL451614-25GEA 11930 CZK
SIAL451614-25G SIAL451614-5G SIAL451614-50G
Uhličitan sodný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 854 °C
Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM