Tisk…
Uhličitan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
27766.292EA 2520 CZK
27766.292 27766.361 27766.463
Uhličitan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 854 °C
Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm