Tisk…
Uhličitan sodný 97, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
27754.360EA 5930 CZK
27754.360 27754.460
Uhličitan sodný 97, TECHNICAL
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
MW: 105.99
Bod varu: 1600
Bod tání: 854
Hustota: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 97 %