Tisk…
Uhličitan sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13098.36 L13098.0E L13098.0I
L13098.36EA 934 CZK
L13098.36 L13098.0E L13098.0I
Uhličitan sodný ≥98%
Uhličitan sodný
Purity: 98% CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Refractive Index: 1.535 Odour: Odourless pH: 11,5 Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494
Vzorec: Na₂CO₃
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 854 °C
Hustota: 2,53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,8596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM