Uhličitan sodný 99.95-100.05% ACS primary standard
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
33377.22
33377.36
33377.22EA
1260
CZK
33377.22
33377.36
Uhličitan sodný 99.95-100.05% ACS primary standard
Uhličitan sodný
Physical Form: Granular
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Vzorec:
Na₂CO₃ Bod varu: 1600 °C (1013 hPa) Bod tání: 854 °C Hustota: 2,53 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS číslo: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |