Uhličitan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
10861.06
10861.14
10861.22
10861.36
10861.06EA
2420
CZK
10861.06
10861.14
10861.22
10861.36
Uhličitan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan sodný
Purity: 99.997%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Physical Form: Powder
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Vzorec:
Na₂CO₃ Bod varu: 1600 °C (1013 hPa) Bod tání: 854 °C Hustota: 2,53 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS číslo: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |