Tisk…
Uhličitan lithný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
25006.236EA 1610 CZK
25006.236 25006.293
Uhličitan lithný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
MW: 73.89
Bod tání: 720
Hustota: 2.11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %