Uhličitan lithný ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36225.36
36225.A3
36225.36EA
7690
CZK
36225.36
36225.A3
Uhličitan lithný ≥99.0% ACS
Uhličitan lithný
Purity: 99.0% min
CAS No.: 554-13-2
Molecular Formula: Li2CO3
Formula Weight: 73.90
Physical Form: Powder
Density: 2.11
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 10-11.5
Melting Point: 723°
Boiling Point: 1310° dec.
Merck Reference: 14,5527
MDL No.: MFCD00011084
Vzorec:
Li₂CO₃ MW: 73.89 Bod varu: 1310 °C (rozkl.) Bod tání: 723 °C Hustota: 2.11 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS číslo: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 14,5527 |