Tisk…
Uhličitan lithný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
13418.36 13418.A3 13418.A9
13418.36EA 5430 CZK
13418.36 13418.A3 13418.A9
Uhličitan lithný 99
Uhličitan lithný
Purity: 99% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310°dec. Solubility: Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Vzorec: Li₂CO₃
MW: 73.89
Bod varu: 1310 °C (rozkl.)
Bod tání: 723 °C
Hustota: 2.11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527