Tisk…
Uhličitan lithný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
413265000 413260025 413261000
ACRO413265000EA 5920 CZK
ACRO413265000 ACRO413260025 ACRO413261000
Uhličitan lithný 99+% ACS
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
MW: 73.89
Bod tání: 720 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)