Tisk…
Uhličitan lithný 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 5700 CZK
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Uhličitan lithný 99%, pure
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
MW: 73.89
Bod tání: 720 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)