Tisk…
Uhličitan lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
193360100 193361000
ACRO193360100EA 1550 CZK
ACRO193360100 ACRO193361000
Uhličitan lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
Bod tání: 720 °C
Hustota: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %