Tisk…
Uhličitan draselný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Potash
26724.291EA 2830 CZK
26724.291 26724.360
Uhličitan draselný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Uhličitan draselný
Vzorec: K₂CO₃
MW: 138.21
Bod tání: 891
Hustota: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011382
CAS číslo: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm