Tisk…
Uhličitan draselný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potash
10838.06 10838.14 10838.22
10838.06EA 1170 CZK
10838.06 10838.14 10838.22
Uhličitan draselný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan draselný
Purity: 99.997% CAS No.: 584-08-7 Molecular Formula: K2CO3 Formula Weight: 138.21 Physical Form: Powder Density: 2.29 Melting Point: 891° Beilstein Reference: 4267587 Merck Reference: 14,7619 MDL No.: MFCD00011382
Vzorec: K₂CO₃
MW: 138.21
Bod tání: 891
Hustota: 2.42
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011382
CAS číslo: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 14,7619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM