Tisk…
Kyanid sodný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06437.1000EA 1840 CZK
1.06437.1000 1.06437.9050
Kyanid sodný, Supelco®
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49,01 g/mol
Bod varu: 1496 °C (1013 hPa)
Bod tání: 563,9 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08750