Tisk…
Kyanid sodný 98%, granule
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
L13278.18EA 824 CZK
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
Kyanid sodný 98%, granule
Kyanid sodný
Purity: 98% CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: CNNa Formula Weight: 49.01 Odour: schwach nach bitt.Mande Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523
Vzorec: CNNa
Bod varu: ∼1500 °C
Bod tání: 563 °C
Hustota: 1,61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,8605