Kyanid sodný 95 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
12137.36
12137.A3
12137.22
12137.36EA
2990
CZK
12137.36
12137.A3
12137.22
Kyanid sodný 95 ACS
Kyanid sodný
Purity: 95% min
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: NaCN
Formula Weight: 49.01
Physical Form: Granular
Density: 1.61
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Vzorec:
CNNa MW: 49.01 Bod varu: ∼1500 °C Bod tání: 563 °C Hustota: 1.61 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003523 CAS číslo: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,8605 |