Tisk…
Kyanid sodný 95+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
424300050 424305000
ACRO424300050EA 872 CZK
ACRO424300050 ACRO424305000
Kyanid sodný 95+% ACS
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49.01
Bod varu: 1496
Bod tání: 562 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Titration Argentometric ≥95.0 %
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %