Tisk…
Kyanid sodný 98+%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
370310010 370310050 370310025
ACRO370310010EA 3980 CZK
ACRO370310010 ACRO370310050 ACRO370310025
Kyanid sodný 98+%, extra_pure
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49.01
Bod varu: 1496
Bod tání: 562 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤0.1 %
Sodium carbonate (Na2CO3) 0.2 to 0.8 %
Sodium hydroxide (NaOH) 0.3 to 0.8 %
Sodium formate 0.1 to 0.5 %