Tisk…
Kyanid sodný 98% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO194661000EA 1160 CZK
ACRO194661000 ACRO194660250 ACRO194665000
Kyanid sodný 98% p.a.
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49,01 g/mol
Bod varu: 1496 °C (1013 hPa)
Bod tání: 562 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,08679
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.2 %
Zinc (Zn) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)