Tisk…
Kyanid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
60178-100G 60178-25G
SIAL60178-100GEA 3490 CZK
SIAL60178-100G SIAL60178-25G
Kyanid draselný, Sigma-Aldrich®
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
MW: 65.12
Bod varu: 1625
Bod tání: 634
Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709