Tisk…
Kyanid draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ300
1.04967.0100 1.04967.1000
1.04967.0100EA 1590 CZK
1.04967.0100 1.04967.1000
Kyanid draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
MW: 65.12
Bod varu: 1625
Bod tání: 634
Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 716 g/l (25 °C)
Melting Point 634 °C
Molar Mass 65.12 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 1625 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.55 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials