Tisk…
Kyanid draselný 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13273.22 L13273.36
L13273.22EA 1070 CZK
L13273.22 L13273.36
Kyanid draselný 97
Kyanid draselný
Purity: 97+% CAS No.: 151-50-8 Molecular Formula: CKN Formula Weight: 65.12 Melting Point: 634° Boiling Point: 1625° Merck Reference: 14,7626 UN No.: 1680 MDL No.: MFCD00011397
Vzorec: KCN
MW: 65.12
Bod varu: 1625 °C
Bod tání: 634
Hustota: 1.52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709