Kyanid draselný ≥96.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12136.18
12136.30
12136.A1
12136.18EA
803
CZK
12136.18
12136.30
12136.A1
Kyanid draselný ≥96.0% ACS
Kyanid draselný
Vzorec:
KCN Bod varu: 1625 °C Bod tání: 634 °C Hustota: 1,52 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011397 CAS číslo: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,7626 |