Tisk…
Kyanid draselný 97% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
316455000 316450250 316451000 316450025
ACRO316455000EA 5560 CZK
ACRO316455000 ACRO316450250 ACRO316451000 ACRO316450025
Kyanid draselný 97% ACS
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
MW: 65.12
Bod varu: 1625 °C
Bod tání: 634
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) Passes test (Limit about 0.02%)
Phosphate (PO4) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.04 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 %
Iron, total (as Fe) ≤0.03 %