Tisk…
Kyanid draselný 97+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196605000 196600025 196601000 196602500
ACRO196605000EA 4670 CZK
ACRO196605000 ACRO196600025 ACRO196601000 ACRO196602500
Kyanid draselný 97+% analysis_for
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
MW: 65.12
Bod varu: 1625 °C
Bod tání: 634
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm