Tisk…
Bromičnan sodný zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ200
8.14368.0250 8.14368.1000
8.14368.0250EA 1100 CZK
8.14368.0250 8.14368.1000
Bromičnan sodný zS, Sigma-Aldrich®
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
MW: 150.89
Bod varu: 1390
Bod tání: 381
Hustota: 3.254 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003476
CAS číslo: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer