Tisk…
Bromičnan sodný ≥99%, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
02151-1KG 02151-25KG
02151-1KGEA 3330 CZK
02151-1KG 02151-25KG
Bromičnan sodný ≥99%, Fluka™
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
Bod varu: Decomposes on heating
Hustota: 3,339 g/cm³ (17.5 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003476
CAS číslo: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Bromide (Br) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %