Bromičnan sodný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
208871000
208875000
208870025
ACRO208871000EA
1060
CZK
ACRO208871000
ACRO208875000
ACRO208870025
Bromičnan sodný 99+%, extra pure
Bromičnan sodný
Vzorec:
BrNaO₃ MW: 150.89 Bod varu: 1390 Bod tání: 381 °C (rozkl.) Hustota: 3.33 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003476 CAS číslo: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN: 1494 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,08736 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Bromide (Br) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...