Tisk…
broman draselný 99,8, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ300
1.04912.0100 1.04912.0250
1.04912.0100EA 2170 CZK
1.04912.0100 1.04912.0250
broman draselný 99,8, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
MW: 167
Bod tání: 350
Hustota: 3.218 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011359
CAS číslo: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (iodometric) ≥99.8%
Insoluble matter ≤ 0.005%
pH value (5%;water;25°C) 5.0-9.0
Bromide (Br) ≤ 0.02%
Sulphate (SO₄) ≤ 0.005%
Total nitrogen (N) ≤ 0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005%
Fe (Iron) ≤ 0.0005%
Na (Sodium) ≤ 0.01%