Tisk…
broman draselný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 7830 CZK
A18258.0E A18258.22 A18258.36
broman draselný 99
broman draselný
Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
Vzorec: KBrO₃
MW: 167
Bod tání: ∼ 370 °C (rozkl.)
Hustota: 3.27
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011359
CAS číslo: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779