Tisk…
broman draselný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208855000 208850025
ACRO208855000EA 2610 CZK
ACRO208855000 ACRO208850025
broman draselný 99+%, extra pure
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
Bod tání: 350 °C
Hustota: 3,27 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011359
CAS číslo: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm