Tisk…

Bromid sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

71329-1KG 71329-250G
SIAL71329-1KGEA 6660 CZK
SIAL71329-1KG SIAL71329-250G
Bromid sodný, Sigma-Aldrich®
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 753 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR