Bromid sodný, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
A10552.0BEA
2030
CZK
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
Bromid sodný, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Bromid sodný
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Refractive Index: 1.6412
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Vzorec:
NaBr Bod varu: 1390 °C Bod tání: 755 °C Hustota: 3,203 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003475 CAS číslo: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |