Bromid sodný ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Crystalline
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Vzorec:
NaBr Bod varu: 1390 °C Bod tání: 755 °C Hustota: 3,203 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003475 CAS číslo: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |