Tisk…
Bromid sodný ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14037.36 14037.A3
14037.36EA 1440 CZK
14037.36 14037.A3
Bromid sodný ≥97%
Bromid sodný
Purity: 97% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Physical Form: Granular Density: 3.203 Refractive Index: 1.6412 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1390 °C
Bod tání: 755 °C
Hustota: 3,203
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 14,8594