Tisk…
Bromid sodný, anhydrous 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
205130010 205131000 205130050
ACRO205130010EA 2680 CZK
ACRO205130010 ACRO205131000 ACRO205130050
Bromid sodný, anhydrous 99+%, extra pure
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1390 °C (760 mmHg)
Bod tání: 755 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm