Tisk…
Bromid lithný ≥99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 1730 CZK
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Bromid lithný ≥99%, Reagent Grade
Bromid lithný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Bod varu: 1,265 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011077
CAS číslo: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying