Tisk…
Bromid lithný ≥99%, crystalline powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 CZK
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Bromid lithný ≥99%, crystalline powder
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Bod varu: 1265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011077
CAS číslo: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)