Bromid lithný, anhydrous ≥99.995% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40657.14
40657.22
40657.14EA
5530
CZK
40657.14
40657.22
Bromid lithný, anhydrous ≥99.995% (metals basis)
Bromid lithný
Purity: 99.995%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Vzorec:
LiBr Bod varu: 1265 °C Bod tání: 550 °C Hustota: 3,464 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011077 CAS číslo: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |