Tisk…
Bromid lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
212530250 212532500
ACRO212530250EA 4710 CZK
ACRO212530250 ACRO212532500
Bromid lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Bod varu: 1265 °C (760 mmHg)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011077
CAS číslo: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm