Tisk…
Bromid draselný, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ100
1.04904.0100 1.04904.0500
1.04904.0100EA 7540 CZK
1.04904.0100 1.04904.0500
Bromid draselný, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435
Bod tání: 730
Hustota: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 730 °C
Molar Mass 119.00 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Boiling Point 1435 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (795 °C)
Density 2.75 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)