Tisk…
Bromid draselný 99.5-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
02110-2.5KG 02110-100G 02110-1KG 02110-6X1KG
02110-2.5KGEA 6530 CZK
02110-2.5KG 02110-100G 02110-1KG 02110-6X1KG
Bromid draselný 99.5-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Bod varu: 1,383 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 734 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
ADR: 1,
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.3 %
Acidity or alkalinity complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Bromate (BrO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Iodide (I) complying
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying